Tisk…
Tributyl borate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
177191000 177195000
ACRO177191000EA 993 CZK
ACRO177191000 ACRO177195000
Tributyl borate 98%
Tributyl borate
Vzorec: C₁₂H₂₇BO₃
Bod varu: 230…235 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,853 g/cm³
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009434
CAS číslo: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %