Tisk…
Triisopropyl borate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Tri-i-propylborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
197335-750G 197335-80G
SIAL197335-750GEA 6210 CZK
SIAL197335-750G SIAL197335-80G
Triisopropyl borate, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl borate
Vzorec: C₉H₂₁BO₃
MW: 188,07 g/mol
Bod varu: 139 °C (1013 hPa)
Bod tání: –59 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008872
CAS číslo: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II