Triisopropyl borate 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tri-i-propylborate
188740800
188747500
ACRO188740800EA
2030
CZK
ACRO188740800
ACRO188747500
Triisopropyl borate 98+%
Triisopropyl borate
Vzorec:
C₉H₂₁BO₃ MW: 188,07 g/mol Bod varu: 139 °C (1013 hPa) Bod tání: –59 °C Hustota: 0,814 g/cm³ Bod vzplanutí: 17 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008872 CAS číslo: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...