Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
289418-10G
289418-50G
SIAL289418-10GEA
4600
CZK
SIAL289418-10G
SIAL289418-50G
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Oxid inditý
Vzorec:
In₂O₃ MW: 277.64 Bod tání: 715.05 Hustota: 7.18 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011060 CAS číslo: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 12,04984 |