Tisk…

Oxid inditý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Indium trioxide, Diindium trioxide

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 5060 CZK
1.12201.0010 1.12201.0005
Oxid inditý, Sigma-Aldrich®
Oxid inditý
Vzorec: In₂O₃
MW: 277,64 g/mol
Bod tání: 715,05 °C
Hustota: 7,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011060
CAS číslo: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR