Tisk…
Oxid boritý, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Boron oxide, Boric anhydride
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 3280 CZK
339075-100G 339075-500G
Oxid boritý, Supelco®
Oxid boritý
Vzorec: B₂O₃
MW: 69.62
Bod varu: 1860
Bod tání: 450
Hustota: 1.81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011315
CAS číslo: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM