Tisk…
Oxid hlinitý, γ-fáze
Dodavatel: Merck
1.01095.9050EA 0 CZK
1.01095.9050 1.01095.9999 1.01095.1000
Oxid hlinitý, γ-fáze
Oxid hlinitý, γ-fáze
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101,96 g/mol
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6