Tisk…
Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99%, nanopowder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44757.14 44757.22 44757.36
44757.14EA 2040 CZK
44757.14 44757.22 44757.36
Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99%, nanopowder
Oxid hlinitý, γ-fáze
Purity: 99+% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96
Bod varu: 2980
Bod tání: 2045
Hustota: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356