Tisk…
Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99.97% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
39812.14 39812.22 39812.36
39812.14EA 1540 CZK
39812.14 39812.22 39812.36
Oxid hlinitý, γ-fáze ≥99.97% (metals basis)
Oxid hlinitý, γ-fáze
Purity: 99.97% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 3 Micron APS Powder, S.A. 80-120m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356