Tisk…
Oxid hlinitý 99,99, crystal_single substrate <0001>, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
MQ100
634875-1EA 634875-5EA
SIAL634875-1EAEA 6190 CZK
SIAL634875-1EA SIAL634875-5EA
Oxid hlinitý 99,99, crystal_single substrate <0001>, Sigma-Aldrich®
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96
Bod varu: 2980
Bod tání: 2045
Hustota: 3.94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355