Tisk…
Oxid hlinitý, nanowires Ø × L 2-6 nm × 200-400 nm, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
551643-10G 551643-50G
SIAL551643-10GEA 2660 CZK
SIAL551643-10G SIAL551643-50G
Oxid hlinitý, nanowires Ø × L 2-6 nm × 200-400 nm, Sigma-Aldrich®
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355