Tisk…
Oxid hlinitý, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 2370 CZK
1.15754.0100 1.15754.1000
Oxid hlinitý, Supelco®
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96
Bod varu: 2980
Bod tání: 2045
Hustota: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355