Tisk…
Oxid hlinitý catalyst support low SiO₂
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
44849.A1 44849.A7
44849.A1EA 6560 CZK
44849.A1 44849.A7
Oxid hlinitý catalyst support low SiO₂
Oxid hlinitý
Physical Form: 3 mm Spheres MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96
Bod varu: 2980
Bod tání: 2045
Hustota: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355