Tisk…
Oxid hlinitý, low surface area catalyst support
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43862.A1 43862.A7 43862.30
43862.A1EA 8100 CZK
43862.A1 43862.A7 43862.30
Oxid hlinitý, low surface area catalyst support
Oxid hlinitý
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355