Oxid hlinitý, surface_area_high catalyst support
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43855.A1
43855.A7
43855.30
43855.A1EA
8790
CZK
43855.A1
43855.A7
43855.30
Oxid hlinitý, surface_area_high catalyst support
Oxid hlinitý
Physical Form: 1/8" Pellets
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Vzorec:
Al₂O₃ MW: 101.96 Bod varu: 2980 Bod tání: 2045 Hustota: 3.94 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |