Tisk…
Oxid hlinitý, crystal_single
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40259.KG 40259.KJ
40259.KGEA 6420 CZK
40259.KG 40259.KJ
Oxid hlinitý, crystal_single
Oxid hlinitý
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 25.4mm dia x 3.2mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
MW: 101.96
Bod varu: 2980
Bod tání: 2045
Hustota: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355