Tisk…
Oxid hlinitý substrate 10x10x0.5 mm, polished one side A plane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
38498.KT 38498.KU
38498.KTEA 3440 CZK
38498.KT 38498.KU
Oxid hlinitý substrate 10x10x0.5 mm, polished one side A plane
Oxid hlinitý
Molecular Formula: Al2O3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2980 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2045 °C
Hustota: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355