Tisk…
Oxid hlinitý 99.7+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 2280 CZK
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
Oxid hlinitý 99.7+%, extra pure
Oxid hlinitý
Vzorec: Al₂O₃
Bod varu: 2977 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2030 °C
Hustota: 3,97 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003424
CAS číslo: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %