Oxid hlinitý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
212250250
212251000
ACRO212250250EA
3450
CZK
ACRO212250250
ACRO212251000
Oxid hlinitý 99.99% (trace metals basis), extra pure
Oxid hlinitý
Vzorec:
Al₂O₃ MW: 101.96 Bod varu: 2977 °C (760 mmHg) Bod tání: 2030 °C Hustota: 3.97 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS číslo: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Total trace metal impurities | ≤0.01 % |