Tisk…
Nitrid boritý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
255475-250G 255475-50G
SIAL255475-250GEA 23320 CZK
SIAL255475-250G SIAL255475-50G
Nitrid boritý, Sigma-Aldrich®
Nitrid boritý
Vzorec: BN
Bod tání: 2527 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011317
CAS číslo: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336