Tisk…
Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44839.KG 44839.KJ
44839.KGEA 18810 CZK
44839.KG 44839.KJ
Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Nitrid boritý
Purity: 99.5% CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN Formula Weight: 24.82 Physical Form: Hot pressed rod, 12.7mm dia x 406mm long Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Vzorec: BN
Bod tání: 2527 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011317
CAS číslo: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346