Tisk…
Nitrid boritý
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
43773.22 43773.14 43773.36
43773.22EA 5500 CZK
43773.22 43773.14 43773.36
Nitrid boritý
Nitrid boritý
Physical Form: Paste Density: 1.40 MDL No.: MFCD00011317
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
Vzorec: BN
Bod tání: 2527 °C
Hustota: 1,40
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011317
CAS číslo: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336