Nitrid boritý
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
40608.04
40608.09
40608.04EA
3920
CZK
40608.04
40608.09
Nitrid boritý
Nitrid boritý
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN (cubic)
Formula Weight: 24.82
Physical Form: -120 Mesh Powder
Density: 3.48
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1346
MDL No.: MFCD00011317
Vzorec:
BN Bod tání: 2527 °C Hustota: 3,48 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011317 CAS číslo: 10043-11-5 EINECS: 233-136-6 Merck Index: 14,1346 |