Tisk…
Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
11078.30 11078.18
11078.30EA 14860 CZK
11078.30 11078.18
Nitrid boritý ≥99.5% (metals basis)
Nitrid boritý
Purity: 99.5% CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (hexagonal) Formula Weight: 24.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Vzorec: BN
Bod tání: 2527 °C
Hustota: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011317
CAS číslo: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346