Tisk…
Aluminium nitride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aluminum nitride
241903-250G 241903-50G
SIAL241903-250GEA 9490 CZK
SIAL241903-250G SIAL241903-50G
Aluminium nitride, Sigma-Aldrich®
Aluminium nitride
Vzorec: AlN
MW: 40.99
Bod varu: 2517
Bod tání: 1900…2200 °C
Hustota: 3.257…3.267 g/cm³ (160 °C)
MDL Number: MFCD00003429
CAS číslo: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 12,00366