Aluminium nitride (≥32,0% N)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Aluminum nitride
11546.18
11546.06
11546.30
11546.A1
11546.18EA
2150
CZK
11546.18
11546.06
11546.30
11546.A1
Aluminium nitride (≥32,0% N)
Aluminium nitride
CAS No.: 24304-00-5
Molecular Formula: AlN
Formula Weight: 40.99
Physical Form: -325 Mesh Powder, typically
Vzorec:
AlN MW: 40.99 Bod varu: 2517 Bod tání: >2200 °C Hustota: 3.26 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003429 CAS číslo: 24304-00-5 EINECS: 246-140-8 Merck Index: 12,00366 |