Indium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
413666-1G
413666-5G
SIAL413666-1GEA
2370
CZK
SIAL413666-1G
SIAL413666-5G
Indium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Indium(III) iodide
Vzorec:
I₃In Bod varu: 500 °C (1013 hPa) Hustota: 4,69 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00016151 CAS číslo: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 UN: 3260 ADR: 8,III |