Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
316010010
316010050
316010250
ACRO316010010EA
1870
CZK
ACRO316010010
ACRO316010050
ACRO316010250
Indium(III) iodide 99.998% (trace metals basis)
Indium(III) iodide
Vzorec:
I₃In Bod varu: 500 °C (1013 hPa) Bod tání: 210 °C Hustota: 4,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00016151 CAS číslo: 13510-35-5 EINECS: 236-839-6 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to light brown Powder or crystals |
Titration Complexometric | 22.7 to 23.5 % (In) |
Total trace metal impurities | ≤0.002 % |