Aluminium fluoride, Patinal®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Aluminum fluoride
1.01600.0100
1.01600.0100EA
0
CZK
1.01600.0100
Aluminium fluoride, Patinal®
Aluminium fluoride
Vzorec:
AlF₃ MW: 83,98 g/mol Bod tání: 1040 °C Hustota: 2,88 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003426 CAS číslo: 7784-18-1 EINECS: 232-051-1 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 12,00351 |