Tisk…
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
429414-25G 429414-5G
SIAL429414-25GEA 17550 CZK
SIAL429414-25G SIAL429414-5G
Indium(III) chloride, Sigma-Aldrich®
Indium(III) chloride
Vzorec: Cl₃In
Bod varu: 800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 586 °C
Hustota: 4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011058
CAS číslo: 10025-82-8
EINECS: 233-043-0
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04980