Tisk…

Chlorid hlinitý, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Aluminum chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

563919-25G 563919-5G
SIAL563919-25GEA 12770 CZK
SIAL563919-25G SIAL563919-5G
Chlorid hlinitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
Bod varu: 180 °C (1013 hPa)
Bod tání: 180…181 °C
Hustota: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003422
CAS číslo: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00335

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR