Tisk…
Chlorid hlinitý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Aluminum chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
294713-100G 294713-500G
SIAL294713-100GEA 5740 CZK
SIAL294713-100G SIAL294713-500G
Chlorid hlinitý, Sigma-Aldrich®
Chlorid hlinitý
Vzorec: AlCl₃
MW: 133.34
Bod varu: 180
Bod tání: 180…181 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003422
CAS číslo: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00335