Tisk…
Bromid thalný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
336270-10G 336270-50G
SIAL336270-10GEA 3700 CZK
SIAL336270-10G SIAL336270-50G
Bromid thalný, Sigma-Aldrich®
Bromid thalný
Vzorec: BrTl
MW: 284,29 g/mol
Bod varu: 815 °C (1013 hPa)
Bod tání: 460 °C
Hustota: 7,56 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011273
CAS číslo: 7789-40-4
EINECS: 232-163-0
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09393