Tisk…
Indium(III) bromide 99.99% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Indium tribromide
389030100 389030500
ACRO389030100EA 6290 CZK
ACRO389030100 ACRO389030500
Indium(III) bromide 99.99% (trace metals basis)
Indium(III) bromide
Vzorec: Br₃In
Bod varu: 656 °C (1013 hPa)
Bod tání: 220 °C
Hustota: 4,77 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011057
CAS číslo: 13465-09-3
EINECS: 236-692-8
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals or granules and/or chunks
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Indium (In) 31.7 to 33.0 %