Tisk…
Boron tribromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
419508-100G 419508-500G
SIAL419508-100GEA 3560 CZK
SIAL419508-100G SIAL419508-500G
Boron tribromide, Sigma-Aldrich®
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
MW: 250.52
Bod varu: 91.2
Bod tání: –46 °C
Hustota: 2.645 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011312
CAS číslo: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337