Tisk…
Boron tribromide 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 1950 CZK
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Boron tribromide 99+%
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
MW: 250.52
Bod varu: 91.2 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 2.65 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011312
CAS číslo: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)