Tisk…
Boron tribromide 99.9%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
295200250 295201000 295205000
ACRO295200250EA 2890 CZK
ACRO295200250 ACRO295201000 ACRO295205000
Boron tribromide 99.9%
Boron tribromide
Vzorec: BBr₃
MW: 250,52 g/mol
Bod varu: 91,2 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 2,65 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011312
CAS číslo: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN: 2692
ADR: 8,I
Merck Index: 13,01337
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)