Tisk…
Aluminium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
210072-100G 210072-25G
SIAL210072-100GEA 5230 CZK
SIAL210072-100G SIAL210072-25G
Aluminium bromide, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Vzorec: AlBr₃
MW: 266.69
Bod varu: 265
Bod tání: 97
Hustota: 3.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003421
CAS číslo: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00330