Tisk…
Aluminium bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025
8.01068.0100EA 6000 CZK
8.01068.0100 8.01068.0025
Aluminium bromide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Vzorec: AlBr₃
Bod varu: 265 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003421
CAS číslo: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN: 1725
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00330
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)