Tisk…
Síran strontnatý, reagent
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38373.14 38373.22
38373.14EA 1140 CZK
38373.14 38373.22
Síran strontnatý, reagent
Síran strontnatý
CAS No.: 7759-02-6 Molecular Formula: SrSO4 Formula Weight: 183.68 Physical Form: Crystalline Density: 3.960 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8848 MDL No.: MFCD00036274
Vzorec: O₄SSr
MW: 183.68
Bod tání: 1600 °C
Hustota: 3.960
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036274
CAS číslo: 7759-02-6
EINECS: 231-850-2
Merck Index: 14,8848