Tisk…
Síran hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
203726-125G 203726-25G
SIAL203726-125GEA 49090 CZK
SIAL203726-125G SIAL203726-25G
Síran hořečnatý, Sigma-Aldrich®
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
Bod tání: 1127 °C
Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM