Síran hořečnatý 95, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
25162.361EA
13900
CZK
25162.361
25162.465
Síran hořečnatý 95, TECHNICAL
Síran hořečnatý
Vzorec:
MgSO₄ MW: 120.37 Bod tání: 1127 °C Hustota: 2.65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS číslo: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 95 % |