Tisk…
Síran hořečnatý, dried 98, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
291184PEA 3870 CZK
291184P 291186R 29118BW
Síran hořečnatý, dried 98, GPR RECTAPUR®
Síran hořečnatý
Vzorec: MgSO₄
MW: 120.37
Bod tání: 1127 °C
Hustota: 2.65 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011110
CAS číslo: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm