Tisk…
Síran vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
M-Clarity™ quality level = MQ100
255696-10G 255696-50G
SIAL255696-10GEA 5380 CZK
SIAL255696-10G SIAL255696-50G
Síran vápenatý, Sigma-Aldrich®
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
MW: 136.14
Bod tání: 1350
Hustota: 2.964 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010912
CAS číslo: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711