Síran vápenatý, anhydrous ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
11116.04
11116.09
11116.18
11116.04EA
1820
CZK
11116.04
11116.09
11116.18
Síran vápenatý, anhydrous ≥99.993% (metals basis), Puratronic®
Síran vápenatý
Purity: 99.993%
CAS No.: 7778-18-9
Molecular Formula: CaO4S
Formula Weight: 136.14
Physical Form: Powder
Density: 2.960
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1450°
Merck Reference: 14,1706
MDL No.: MFCD00010912
Vzorec:
CaO₄S Bod tání: 1450 °C Hustota: 2,960 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010912 CAS číslo: 7778-18-9 EINECS: 231-900-3 Merck Index: 14,1706 |