Tisk…
Síran vápenatý, anhydrous 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Calcium sulphate (anhydrous) anhydrite, Gypsum
217521000 217520025 217520100 217525000
ACRO217521000EA 1180 CZK
ACRO217521000 ACRO217520025 ACRO217520100 ACRO217525000
Síran vápenatý, anhydrous 99%, pure
Síran vápenatý
Vzorec: CaO₄S
MW: 136.14
Bod tání: 1450 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149624
CAS číslo: 7778-18-9
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Crystalline powder
Assay ≥98.5 %