Síran barnatý ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
21766.292EA
2470
CZK
21766.292
21766.463
Síran barnatý ≥98%, GPR RECTAPUR®
Síran barnatý
Vzorec:
BaSO₄ Bod varu: 1600 °C (1013 hPa) Bod tání: 1345 °C Hustota: 4,5 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003455 CAS číslo: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 13,00997 |
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 98 % |
Acidity | Max. 0.002 meq/g |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |