Síran barnatý 99%, precipitated
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
A11768.0CEA
9100
CZK
A11768.0C
A11768.0E
A11768.36
Síran barnatý 99%, precipitated
Síran barnatý
Purity: 99%
CAS No.: 7727-43-7
Molecular Formula: BaSO4
Formula Weight: 233.40
Odour: Odourless
Melting Point: 1580° dec.
MDL No.: MFCD00003455
Vzorec:
BaSO₄ MW: 233.39 Bod varu: 1600 Bod tání: 1580 °C (rozkl.) Hustota: 4.5 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003455 CAS číslo: 7727-43-7 EINECS: 231-784-4 Merck Index: 14,994 |