Tisk…
Hydrogenfosforečnan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ400
C8606-2.5KG C8606-500G
SIALC8606-2.5KGEA 31240 CZK
SIALC8606-2.5KG SIALC8606-500G
Hydrogenfosforečnan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Vzorec: CaHPO₄
MW: 136.06
Bod tání: 370
Hustota: 2.89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010909
CAS číslo: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697