Tisk…
Hydrogenfosforečnan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C7263-100G C7263-2.5KG C7263-500G
SIALC7263-100GEA 1440 CZK
SIALC7263-100G SIALC7263-2.5KG SIALC7263-500G
Hydrogenfosforečnan vápenatý, Sigma-Aldrich®
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Vzorec: CaHPO₄
Bod tání: 370 °C
Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010909
CAS číslo: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697